Z764973
CryoFile® XL freezer box, for batching and storing cryogenic vials or ampules
red
Synonym(e):
freezer containers, storage boxes, storage containers
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
cardboard (Water repellent)
Leistungsmerkmale
Holds 81 x 3-5 mL tubes
Verpackung
pkg of 15 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON® W651605-XL
Methode(n)
cryopreservation: suitable
L × B × H
130 mm × 130 mm × 97 mm
Farbe
red
Allgemeine Beschreibung
The box withstands cryogenic temperatures to 196°C.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)