Z743998
Flüssigstickstoff-Kühlschränke der Worthington LS-Serie
LS6000
Synonym(e):
Liquid Nitrogen Refrigerator
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
194 days static holding time
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Worthington LS6000
Methode(n)
cryopreservation: suitable
Höhe
39 in.
991 mm
AD
27 in.
685.8 mm
Halsumfang
21.6 cm
Volumen
165 L
165000 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Geriffeltes, hochfestes Aluminiumgehäuse, Magneform-Halsrohr-Design und haltbares Lackiersystem
- Regalindex-Positionierungsring und interne Positionierungsvorrichtung, computerkompatible Kartonlagerung eignet sich für eine unkomplizierte Bestandsverwaltung
- Ausgezeichnete Unterdruckleistung
- Verschließbare Deckel
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)