Merck
Z743415
Laser Cryo-Tags®
blue, L × W 1.50 in. × 0.75 in., pkg of 1200 labels 20 sheets of 60 labels
Synonym(e):
cryogenic vial labels, freezer labels
About This Item
UNSPSC-Code:
41103032
NACRES:
NB.35
Verpackung
pkg of 1200 labels 20 sheets of 60 labels
Hersteller/Markenname
Diversified Biotech LCRY-1200-B
Methode(n)
cryopreservation: suitable
L × B
1.50 in. × 0.75 in.
Farbe
blue
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Laser Cryo-Tags-Etikettenbögen wurden speziell für permanenten Laserdruck entwickelt.
  • Halten Temperaturen von -196 °C bis 150 °C, einschließlich Flüssig- und Dampfphasen-Stickstoff, Siedewasserbäder (100 °C), Autoklavieren und gemäßigte Ofentemperatur (150 °C) aus
  • Chemisch inert, halten den meisten organischen Lösungsmitteln und Ätzmitteln stand
  • Bleiben an den meisten Kunststoffen, Gläsern und Metallen ohne Rissbildung, Abschälen oder Verblassen haften
  • Hitzeresistent, die flachliegenden Etiketten haben eine spezielle Oberflächenbeschichtung für einen Laserdruck und verursachen keinen Papierstau in Laserdruckern
  • Hergestellt mit einem flexiblen, Etikettenmaterial aus Polyolefin† und Acrylklebstoff. Diese einzigartige Kombination weitet und zieht sich zusammen mit den Temperaturschwankungen, wodurch eine starke Klebeverbindung entsteht.
Rechtliche Hinweise
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)