Z740359
Nunc® bio-banking and cell culture cryogenic tubes
capacity 1.8 mL, External thread, round bottom (self-standing), sterile; irradiated
Synonym(e):
biobanking tube, cell culture cryogenic tube
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless polyethylene screw cap
colorless tube
polypropylene tube
round bottom (self-standing)
Sterilität
sterile; irradiated
Leistungsmerkmale
External thread
with writing surface
Verpackung
pack of 450 ea
Hersteller/Markenname
Nunc 375418
Parameter
-150 °C min. temp.
Methode(n)
cryopreservation: suitable
Kapazität
1.8 mL
Röhrchen AD × L
12.5 mm × 48 mm
Röhrchendurchm.
12.5 mm
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)