Z740331
PeelASeal Foil™ heat sealable seal
LabSheet, W × L 78 m × 125 mm, sterile
Synonym(e):
Non pieracble foil laminate, peelable heat seal
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
piercable: no
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
IST Scientific IST-104-078SS
B × L
78 m × 125 mm
Allgemeine Beschreibung
Features: Foil laminate, good liquid barrier, moderate solvent resistance, peelable (from -80°C freezer), non-pierceable.
Compatibility: Polypropylene (PP) plates.
Seal integrity range: -80°C to 110°C.
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)