Z740296
RotoFlex® Plus bench top tube rotator rotisserie
for 50 mL tubes/6 tube capacity per rotisserie
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Cole Parmer 439739
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
The RotoFlex will accommodate a variety of tubes from 0.5 - 50 mL by simply changing the rotisserie.
Rechtliche Hinweise
RotoFlex is a registered trademark of Argos Technologies, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)