Merck
Z740218
Supelco
PTLC (Preparative TLC) Glass Plates
L × W 20 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator
Synonym(e):
Preparative Thin-Layer Chromatography Glass Plates
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NC.07
Materialien
glass support
silica gel 60 matrix
Leistungsmerkmale
binder Polymeric
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 20 ea
Hersteller/Markenname
EMD Millipore® 1.05744.0001
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × B
20 cm × 20 cm
Schichtdicke
500 μm
Platte L × B
20 cm × 20 cm
Porengröße
60 Å
Rechtliche Hinweise
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)