Z740215
TLC-Glasplatten
L × W 20 cm × 20 cm, PEI-cellulose, matrix, binder: no, fluorescent indicator
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PEI-cellulose, matrix
glass support
Leistungsmerkmale
binder: no
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 25 ea
Hersteller/Markenname
EMD Millipore® 1.05725.0001
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × B
20 cm × 20 cm
Schichtdicke
N/A
Platte L × B
20 cm × 20 cm
Partikelgröße
10-12 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)