Z734098
IKA® ULTRA-TURRAX® disperser tools, plastic
dispersing element for T-25 digital disperser, 10 mm, 10/cs
Synonym(e):
disperser blades, tissue grinders, tissue homogenizers
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polycarbonate
Leistungsmerkmale
autoclavable
polycarbonate rotor-stator
Verpackung
case of 12
pack of 12
Hersteller/Markenname
IKA 3452200
Durchmesser
10 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)