Merck
Z729027
Hettich® bucket for rotor 1324
for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R, Bucket for Rotor 1324 (Z722790)
Synonym(e):
Hettich® centrifuge buckets
About This Item
UNSPSC-Code:
41103910
NACRES:
NB.22
Leistungsmerkmale
Holds 1 x 50 mL tubes
Holds 4 x 2.6 - 15 mL tubes
Holds 5 x 5 - 7 mL tubes
Hersteller/Markenname
Hettich 1398
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with Rotor 1324
Allgemeine Beschreibung
  • Bucket 1398 (Z729027) is not compatible with any lid
Rechtliche Hinweise
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)