Merck
Z728489
Hettich® adapter for 15 mL conical tubes
for ROTANTA 460/460R Centrifuge, Adapter for 12 x 15 mL Conical Tubes 17 x 120mm
Synonym(e):
Hettich® centrifuge adapters
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.22
Leistungsmerkmale
Holds 12 mL tubes
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hettich 4739
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 5625-A (bucket)
Rechtliche Hinweise
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)