Merck
Z728152
Hettich® fixed angle rotor, 30 place
for ROTINA 420/420R Centrifuge, Fixed Angle Rotor, 30 place (w/ bio-containment lid)
Synonym(e):
Hettich® centrifuge rotors
About This Item
UNSPSC-Code:
41103900
NACRES:
NB.22
Leistungsmerkmale
to hold 30 x 0.2/2.0 mL tubes
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hettich 4790
Parameter
24,400 max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models ROTINA 420/420R
Rechtliche Hinweise
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)