Z722529
X-Pierce™ Folie
sterile
Synonym(e):
piercable film, piercable plate seal
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122410
NACRES:
NB.22
Empfohlene Produkte
Materialien
vinyl film
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
piercable
Hersteller/Markenname
Excel Scientific XP-25
Verpackung
pkg of one tamper evident zippered bag of 50
Methode(n)
tissue processing: suitable
B × L
79.4 mm × 145.5 mm
Allgemeine Beschreibung
Auch nützlich zum Schutz des Inhalts der Platte vor Kontaminierung während mehrerer manueller Reagenszugaben mit der Zeit. X-Pierce Folien sind 89 μm dickes Vinyl mit einer 18 μm dicken Adhäsivschicht, die zum temporären Schutz vor Kontamination und Verdampfung von Proben in 96-Well-Mikrotiterplatten konzipiert wurden. Ein vorgeschnittenes „X“ über jedem Well erzeugt vier Klappen, die leicht nach unten biegen, wenn sie von einer Robotersonde oder Pipettenspitze eingedrückt werden, wodurch Zugang zu der Probe gewährt wird, ohne Coring und Adhäsiv-Fouling. Eine dünne Adhäsivschicht und spezielle haarfeine Schnitte, welche die X-Pierce-Klappen trennen, verhindern, dass die Sonden mit Adhäsiv in Kontakt kommen und verstopfen. Die Klappen kehren nach der Probennahme für fortbestehenden Schutz in ihre Ausgangsposition zurück. Für den langzeitigen Probenschutz nach der Probennahme sollte eine durchgängige Folie als zweite Schicht aufgebracht werden.
Rechtliche Hinweise
X-Pierce is a trademark of Excel Scientific, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?