Merck
Z721239
MicroCaster Mikroarray-System
MicroCaster System, 8-pin system hand tool, MicroCaster 8-pin system slide holder, MicroCaster pin conditioner and spare replicator pins, 1/pk
Synonym(e):
microarray system
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.22
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Maine Mfg 10485047
Allgemeine Beschreibung
Tragbares Mikroarray-System
Der MicroCaster ist ein kostengünstiges, manuelles Einsteiger-Mikroarray-System für Grundlagen- und Pilotstudien. Mit dem MicroCaster-Handgerät mit 8 Pins können Proben aus 96-Well- oder 384-Well-Mikrotiterplatten entnommen werden.
Der MicroCaster-Objektträgerhalter kann zwei Objektträger halten. Er hat ein eingebautes Indexsystem, das ein präzises Drucken von bis zu 768 Punkten in einer Anordnung von 32 x 24 Punkten ermöglicht. Er ist sehr leicht einzurichten und zu verwenden, mit einer Verarbeitungszeit von 5 bis 20 Minuten je Objektträger.
Der MicroCaster ist für 1-Kissen-FAST-Objektträger mit einer Kissengröße von 20 x 51 mm konzipiert und ist mit anderen Objektträgeroberflächen kompatibel.
MicroCaster-Zubehör kann verwendet werden, um die Flexibilität des manuellen Array-Systems durch präzise Ausgangsplatten-Indexierung und Pin-Werkzeug-Reinigung zu steigern.
Das MicroCaster-Zubehör ist mit gängigen 96-Well-Mikrotiterplatten kompatibel und verringert den Aufwand bei der Pin-Werkzeug-Reinigung.
Spezifikationen:
  • Anzahl der Punkte: bis zu 768
  • Horizontaler Abstand: x-Achse 1.250 μm
  • Vertikaler Abstand: y-Achse 750 μm
  • Punktgröße: 500 bis 1.000 μm
  • Druckvolumen: (variiert abhängig von Puffer und Viskosität) 20 bis 70 nl
Das MicroCaster-System enthält:
MicroCaster 8-Pin-System Handgerät
MicroCaster 8-Pin-System Objektträgerhalter
MicroCaster Pin-Konditionierer
Ersatz-Replikatorpins
Sonstige Hinweise
Anwendungsgebiet: Nur für interne Forschungszwecke. Diese Produkte sind nicht für diagnostische Zwecke oder den Wiederverkauf bestimmt.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)