Z717495
Syringe tips for Nichiryo 8100 repetitive volume dispenser
maximum volume 15.0 mL
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
electronic: no
single-channel
Verpackung
pack of 50 ea (syringe (15 mL))
Hersteller/Markenname
Nichiryo SG-Y
Verfügbarkeit
not available in (Not available in France)
Maximales Volumen
15.0 mL
Volumen
15 mL
Allgemeine Beschreibung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)