Merck
Z717436
Syringe tips for Nichiryo 8100 repetitive volume dispenser
without tip, maximum volume 0.06 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.01
Maximales Volumen:
0.06 mL
Sterilität:
non-sterile
Leistungsmerkmale:
electronic: no
single-channel
Verpackung:
pack of 100 ea (syringe (0.06 mL))
Hersteller/Markenname:
Nichiryo SG-V2
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
electronic: no
single-channel
Verpackung
pack of 100 ea (syringe (0.06 mL))
Hersteller/Markenname
Nichiryo SG-V2
Verfügbarkeit
not available in (Not available in France)
Maximales Volumen
0.06 mL
Allgemeine Beschreibung
Syringes are autoclavable for re-use, saving plastic waste and cost (except 3 mL and 60 mL syringes).
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)