Merck
Z709298
ART® Pipettenspitzen mit selbstdichtender Barriere
ART 500, volume range 50-500 μL, sterile
Synonym(e):
pipet tips, pipette tips
About This Item
UNSPSC-Code:
41121601
NACRES:
NB.01
Materialien
colorless
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
DNase free
RNase free
barrier
Verpackung
pack of 800 ea (Racked)
Hersteller/Markenname
Molecular BioProducts 2275
Methode(n)
PCR: suitable
Maximales Volumen
500 μL
Volumenbereich
50-500 μL
Volumen
50—500 μL
Kompatibilität
for use with
  • Eppendorf 4810 50-250 μl
  • Biohit Electronic 50-500 μl
  • Transferpette 25-250 μl
Allgemeine Beschreibung
SoftFit design makes loading and ejecting easy
Verpackung
960EA = 10 Trays mit 96 Spitzen (1 Packung)
4800EA = 5 Packungen mit 960 Spitzen (50 Trays à 96 Spitzen)
800EA = 8 Trays mit 100 Spitzen (1 Packung)
3200EA = 4 Packungen 800EA
Sonstige Hinweise
Browse all pipette tips
Rechtliche Hinweise
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)