Merck
Z707694
TPP® Gewebekulturschalen
dish capacity ~350 mL
Synonym(e):
culture dishes, disposable petri dishes, plastic petri dishes
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
NACRES:
NB.14
Materialien
polystyrene
round
Sterilität
sterile; γ-irradiated
Leistungsmerkmale
lid
Verpackung
case of 100 ea (20 x pack of 5)
Hersteller/Markenname
TPP 93150
Schalenkapazität
~350 mL
dish diam. × H
150 mm × 20 mm
Oberflächenbereich
100 cm2
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Allgemeine Beschreibung
Durch innovative Merkmale und ausgezeichnete Zellwachstumseigenschaften sind TPP-Gewebekulturschalen die ideale Wahl für adhärente Zellkulturen in der Forschung und Industrie. Diese optisch klaren, hochwertigen Gewebekulturschalen aus Polystyrol werden nur am Boden der Schale gewebekulturbehandelt, und ein nicht behandelter Ring umgibt die Wachstumsfläche, um die Zellanhaftung am Rand zu verhindern. Ein gezackter Ring um den Boden der Kulturschale macht das Aufheben und Handhaben der Schalen einfach und sicher, und minimiert gleichzeitig das Risiko des Fallenlassens der Schalen aufgrund eines Auseinandernehmens von Deckel und Boden.
Ein spezieller Stapelring mit Platz für eine numerische Skala (12, 3, 6, 9) am Umfang ermöglicht ein sicheres und stabiles Stapeln dieser Gewebekulturschalen. Die numerische Skala dient der einfachen Lokalisierung von Untersuchungsbereichen, während die Freiräume, die sie im Stapelring erzeugen, die Kondensation zwischen gestapelten Schalen verringert und die Gewebekulturschalen vor dem aneinander kleben schützt.
Zwei Markierungsbereiche, die sich an der Oberseite der Schale (gelb) und der Unterseite der Schale (mattiert) befinden, dienen als Referenz für die Oben/unten-Ausrichtung und -Orientierung. Im Deckel sind außerdem sechs spezielle Stopper verbaut, welche einen optimalen Gasaustausch während der Inkubation ermöglichen.
Merkmale:
  • Jede Charge wird auf ihre Zellwachstumseigenschaften geprüft
  • Ausgezeichnete Ebenheit und optische Klarheit für mikroskopische Untersuchungen
  • Einzigartige gezackte Kante am Boden der Schale für eine leichte und sichere Handhabung
  • Doppelte Schreibfläche
  • Numerische Skala im Deckel, die den Sichtbereich in Quadranten einteilt, um die Untersuchung zu unterstützen
  • Schalen sind in einer „leicht abziehbaren“ Verpackung verpackt
  • Garantiert gammasterilisiert
Rechtliche Hinweise
TPP is a registered trademark of TPP Techno Plastic Products AG