Merck
Z706086
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich® Elektroporationsküvetten
gap width 0.2 cm
Synonym(e):
Elektroporationsküvetten
About This Item
UNSPSC-Code:
41121813
NACRES:
NB.22
Kapazität
~400 μL
Allgemeine Beschreibung
Kompatibel mit Elektroporatoren der meisten Marken Für bakterielle Transformationen, eukaryotische Transfektionen und die Elektroporation von Säugetierzellen und Hefen. Hergestellt mit engen Toleranzbereichen für optimale Leistung.
  • 0,1 cm Spaltbreite für Bakterien (weiße Kappe)
  • 0,2 cm Spaltbreite für Hefen (blaue Kappe)
  • 0,4 cm Spaltbreite für Säugetierzellen (rote Kappe)
  • Alle Küvetten sind einzeln abgepackt und mittels g-Bestrahlung sterilisiert.
  • Die Küvetten werden aus Kristall-Styrol hergestellt.
Rechtliche Hinweise
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Viktoriya V Keyer et al.
Journal of virological methods, 274, 113734-113734 (2019-09-17)
Plasmacytoma (myeloma) cells have a large protein expression capacity, although their industrial use is confined to stable expression systems. Vectors derived from genomes of viruses from the genus Alphavirus allow obtaining of high yields of target proteins but their use