Merck
Z688037
CELLine Classic Bioreaktorkolben
CL 350 (for 350ml volumes)
Synonym(e):
Bioreactor Vessel, CELLine Flask
About This Item
UNSPSC-Code:
41122104
NACRES:
NB.22
Materialien
polystyrene (with 100,000 D MWCO regenerated cellulose semi-permeable membrane)
Beschreibung
Equivelent to 16 T-225 standard flasks
Sterilität
sterile; γ-irradiated
Verwendung
Production of monoclonal antibodies and cellular proteins
Verpackung
case of 5
Hersteller/Markenname
Cole Parmer 2440654
Kapazität
350 mL
Allgemeine Beschreibung
Ideal für die mAb- und Zellproteinproduktion geeignet. Lebensfähige In-vitro-Alternative zur Verwendung von Maus-Asziten. In den Bioreaktoren wird eine innovative Membrantechnologie eingesetzt, um den Zellkultivierungsbereich von der Medienkammer zu trennen. Zellen und von den Zellen sezernierte Produkte mit einem MWCO von 10 kD werden zwischen zwei nicht zytotoxischen Membranen zurückgehalten. Die obere semipermeable Membran ermöglicht eine kontinuierliche Nährstoffdiffusion und Beseitigung der Rückstände. Die untere Membran sorgt für eine direkte Oxygenierung und gewährleistet einen optimalen Gasaustausch.
Sonstige Hinweise
Zum Erzielen einer konzentrierten Antikörperausbeute von bis zu 1–2 mg/ml. Stapelbar und unter aseptischen Bedingungen mit derselben Zelllinie wiederverwendbar.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Tobias Hochstoeger et al.
Science advances, 6(33), eabb9110-eabb9110 (2020-08-28)
The biophysical and molecular mechanisms that enable animals to detect magnetic fields are unknown. It has been proposed that birds have a light-dependent magnetic compass that relies on the formation of radical pairs within cryptochrome molecules. Using spectroscopic methods, we