Merck
Z665592
Hettich® centrifuge adapters
for ROTINA 38/38R, ROTINA 420/420R and ROTANTA 460/460R Centrifuges, Adapter for 50 ml Falcon tubes (29x115 mm)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.22
Leistungsmerkmale
Holds 50 mL tubes
Verpackung
pack of 4 ea
Hersteller/Markenname
Hettich 5259
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 5051 (bucket)
Allgemeine Beschreibung
  • compatible with bucket/carriers 5051, 5628
Rechtliche Hinweise
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)