Z664154
Brady® BMP®21 LABPAL™-Bandrollen
white polyester (matte), W × L 9.5 mm × 6.4 m
Synonym(e):
BMP21 LABPAL Tapes, Brady BMP21 Tapes
Empfohlene Produkte
Materialien
white polyester (matte)
Verpackung
roll of 6.4 m
Hersteller/Markenname
Brady M21-375-461
B × L
9.5 mm × 6.4 m
Allgemeine Beschreibung
- Brady® BMP®21 LABPAL™ Bandrollen eignen sich ideal für verschiedene Laboranwendungen.
- Mit einem großen, weißen und bedruckbaren Bereich zur Beschriftung von Laborprodukten einschl. Fläschchen, Zentrifugalröhrchen, Teströhrchen, Testhalmen und Objektträgern.
- Die extrem temperaturbeständigen Etiketten haben sich in Flüssigstickstoff- wie auch in Autoklavierumgebungen bewährt.
- Mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit gegenüber Ethanol, Toluol, Isopropanol, Xylen, DMSO, 50-prozentiger Essigsäure, 10-prozentiger Salzsäure, 10-prozentiger Clorox-Lösung.
Rechtliche Hinweise
BMP is a registered trademark of Brady Worldwide, Inc.
Brady is a registered trademark of Brady Worldwide, Inc.
LABPAL is a trademark of Brady Worldwide, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)