Z663077
Kern-Waagen der EW-Serie, von oben beladbar
weighing capacity 3,000 g, resolution: 0.01 g, linearity: ±0.02 g
Synonym(e):
laboratory balance, weighing balance
About This Item
Empfohlene Produkte
Aufnahme AC/DC
230 V
Materialien
stainless steel weighing plate
Leistungsmerkmale
CE compliant
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Kern EW 3000-2M
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Messbereich Wiegekapazität
3,000 g, resolution: 0.01 g, linearity: ±0.02 g
B × Tiefe × H
180 mm × 230 mm × 85 mm
Plattformdurchm.
140 mm
Gewicht
2 kg
Akkuleistung
rechargeable
Allgemeine Beschreibung
- Large LCD display
- Capacity display
- Protective working cover
- Test weight
- 3 years warranty
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)