Z645540
Nichiryo pipette tips
volume range 0.1-10 μL, elongated, bulk pack
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.01
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
barrier: no
Verpackung
pack of 1000 ea (bag)
Hersteller/Markenname
Nichiryo BMT-SS
Verfügbarkeit
not available in (France)
Maximales Volumen
10 μL
Volumenbereich
0.1-10 μL
Volumen
0.1—10 μL
Leistungsmerkmale und Vorteile
- RNase and DNase free
- Fits most pipettes
- Premium packaging featuring stand-up and puncture-resistant bags
- Racked tips are offered in both hinged and lift-off tops
Sonstige Hinweise
Browse all pipette tips
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)