Z642967
Greiner round bottom tubes, polypropylene
tube capacity 1.3 mL, tube diam. × L 8.5 mm × 44 mm
Synonym(e):
centrifuge tube, culture tube, plastic centrifuge tube, plastic culture tube
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
natural tube
polypropylene
round bottom tube
Leistungsmerkmale
RCF 5,800 × g
Verpackung
case of 1000
Hersteller/Markenname
Greiner 102201
Verfügbarkeit
available only in EU
Röhrchenkapazität
1.3 mL
Röhrchendurchm. × L
8.5 mm × 44 mm
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)