Merck
Z640417
Eppendorf® epT.I.P.S. Nachfüllungen
volume range 2-200 μL
Synonym(e):
Nachladbare Eppendorf Pipettenspitzen
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.01
Materialien
yellow tip
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
barrier: no
Verpackung
pack of 960 (10 trays of 96 tips)
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030 073.428
Eppendorf® 022491539
Länge
53 mm
Maximales Volumen
200 μL
Volumenbereich
2-200 μL
Volumen
2—200 μL
Allgemeine Beschreibung
Magazine sind spezielle Einsätze mit Pipettenspitzen zum Nachfüllen einer wiederverwendbaren Box. Die Nachfüllbehälter, in denen sich auch die Pipettenspitzen befinden, können in der Box bei Temperaturen von bis zu 121 °C autoklaviert werden, was eine zuverlässige Sterilisation gewährleistet. Je nach Volumen der Pipettenspitzen können die Nachfüllbehälter entweder eng nebeneinander oder gestapelt aufbewahrt werden, wodurch eine effiziente Lagerung und Organisation möglich sind. Wichtig ist, dass vor der Verwendung der Pipettenspitzen sowohl die Nachfüllbehälter als auch die Spitzen selbst korrekt in die wiederverwendbare Box eingesetzt werden müssen. Damit wird ein einfaches und praktisches Aufnehmen der Pipettenspitzen beim Pipettieren gewährleistet.
Teil der epT.I.P.S. Boxen und Nachfüllpacks für die kontaminationsfreie Handhabung der Nachfüll-Trays. Kunststoffabdeckungen schützen die Trays vor direktem Kontakt während der Überführung in die Arbeitsbox.
Einsätze mit Pipettenspitzen können in ihrer Verpackung autoklaviert und für einen späteren Gebrauch sauber gelagert werden. Pipettenspitzen können direkt der Nachfüllpackung entnommen und verwendet oder in die (separat erhältliche) epT.I.P.S. Box eingesetzt werden.
Anwendung
Eppendorf® epT.I.P.S. Die Magazine sind geeignet
  • für allgemeine Laboranwendungen, einschließlich des kontaminationsarmen Transfers von Flüssigkeiten
  • zum schonenden Mischen einer Zellsuspension
  • zur Resuspendierung der Zellen aus der Kolonie in der Vertiefung der Selektionsplatte
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Weniger Abfall im Vergleich zu Einweggestellen
  • Nachfüllsystem doppelseitig oder stapelbar verpackt, je nach Spitzengröße
  • Farbcodierte Einsätze für einfache Volumen- und Pipettenidentifizierung
  • Einweg-Pipettenspitzenmit universellem Konus für Kompatibilität
  • Benutzerfreundlich und einfach in der Handhabung
  • In verschiedenen Reinheitsgraden erhältlich
  • Optisch gut erkennbare Volumenmarkierung
  • Einfaches Aufsetzen und Abwerfen mit minimalem Kraftaufwand
  • Vollständige Abdichtung für zuverlässige Funktion
  • Gewährleistet maximale Präzision und Genauigkeit
  • Lange Pipettenspitzen für bestimmte Volumengrößen erhältlich
Sonstige Hinweise
epT.I.P.S.-Pipettenspitzen sind nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt und sollten ausschließlich von qualifiziertem Personal verwendet werden.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)