Z637602
BRAND® PD-Tip
maximum volume 100 μL, beta sterile/endotoxin-free
Alle Fotos(1)
About This Item
Agentur
according to DIN 12 650
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
includes adapter: no
Verpackung
pack of 100 ea (individually wrapped)
Hersteller/Markenname
BRAND 702404
Maximales Volumen
100 μL
Allgemeine Beschreibung
Passend für Brand® HandyStep®, Eppendorf® Multipette® 4780/Repeater, EDOS® 5221 und andere kompatible Systeme.
Leistungsmerkmale und Vorteile
• Dispense with ease – even critical media• Save time with automatic size detection
Sonstige Hinweise
BR702404 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
EDOS is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Gilson is a registered trademark of Gilson, Inc.
HandyStep is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Multipette is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)