Merck
Z637386
Pursept®-AF Desinfektionsmittel
volume 5 L
Synonym(e):
Disinfectant Solution
About This Item
UNSPSC-Code:
47131800
NACRES:
NB.35
Hersteller/Markenname
BRAND 44855
Methode(n)
protein staining: suitable
Volumen
5 L
5000 mL
Allgemeine Beschreibung
Reinigung und Desinfektion von Böden, Wänden und Armaturen in einem Arbeitsgang.
Inhaltsstoffe:
100 g Pursept-AF enthalten: 12,5 g Dicedyl-Dimethyl-Ammoniumchlorid, 10,4 g Alkylpropylendiamin-bis-guanidiniumdiacetat, 1,5 g Bis(aminopropyl)-laurylamin, Hilfsstoffe
Sonstige Hinweise
BR44855 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Pursept is a registered trademark of Merz GmbH & Co. KG
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)