Merck
Z637378
Pursept®-AF Desinfektionsmittel
volume 2 L
About This Item
UNSPSC-Code:
47131800
Hersteller/Markenname
BRAND 44850
Volumen
2 L
20000 mL
Anwendung(en)
detection
Allgemeine Beschreibung
Reinigung und Desinfektion von Böden, Wänden und Armaturen in einem Arbeitsgang.
Inhaltsstoffe:
100 g Pursept-AF enthalten: 12,5 g Dicedyl-Dimethyl-Ammoniumchlorid, 10,4 g Alkylpropylendiamin-bis-guanidiniumdiacetat, 1,5 g Bis(aminopropyl)-laurylamin, Hilfsstoffe
Sonstige Hinweise
BR44850 (Indien)
Rechtliche Hinweise
Pursept is a registered trademark of Merz GmbH & Co. KG
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)