Merck
Z637149
Deckel für BRAND® UV-Küvetten, PE
round orange lid
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
SB.32
Materialien
round orange lid
Hersteller/Markenname
BRAND
Allgemeine Beschreibung
Runde, dicht schliessende Abdeckungen. Sie ermöglichen die Lagerung der Proben bis zu -20°C.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG