Z617970
Greiner centrifuge tubes with screw cap
capacity 14 mL, size × diam. × L × 17 mm × 100 mm, conical bottom, skirt
Synonym(e):
centrifuge tubes, culture tubes, plastic centrifuge tube, plastic culture tube, screw cap centrifuge tube
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless polystyrene tube
conical bottom
round bottom tube
screw top cap
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
RCF 3,000 × g
skirt
Verpackung
case of 900
Hersteller/Markenname
Greiner 163177
Kapazität
14 mL
Größendurchm. × L
× 17 mm × 100 mm
Farbe
black cap, polyethylene
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)