Merck
Z617601
Greiner Verschlussfolien für Multiwellplatten
SILVERseal sealing film, adhesive aluminium foil on carrier paper, piercable, silver
Synonym(e):
multiwell plate sealing films, sealing films, sealing tape
About This Item
UNSPSC-Code:
41122410
NACRES:
NB.22
Materialien
aluminum film
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
piercable
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
Greiner 676090
B × L
8.25 cm × 14.6 cm
Größe
Up to 1536 wells
Farbe
metallic silver
Eignung
suitable for (for coverage/ storage of microplates; PCR applications)
Allgemeine Beschreibung
Die Verschlussfolien für Mikrotiterplatten von Greiner sind RNase-frei, DNase-frei und pyrogenfrei. Sie weisen einen Temperaturtoleranzbereich von -70 °C bis 110 °C auf.
Note: Pierceable aluminum foil coated with an acrylate adhesive.
  • Temperature resistant from -80 °C to 110 °C
  • Ideal for PCR applications
  • Ideal for storage of sample material and active agents
  • L: 80 mm x W: 140 mm
Material:
Foil: Aluminum
Glue: Acrylate Adhesive
Release Liner: Polyethylene-coated paper (with silicone coating on one side)
Rechtliche Hinweise
SILVERseal is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)