Merck
Z614734
Vivaspin 20 diafiltration cup
pkg of 12 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41104916
NACRES:
NB.24
Materialien
polycarbonate housing
polyethersulfone membrane
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pkg of 12 ea
Hersteller/Markenname
Sartorius VSA005
Röhrchengröße
~50 mL
Arbeitsvolumen
20 mL
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)