Z601160
Hettich® MIKRO 220/220R centrifuge accessories
for MIKRO 220R Centrifuge, Adapter for 15 mL Falcon tubes (17x120 mm)
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.22
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
Holds 15 mL tubes
Verpackung
pack of 6 ea
Hersteller/Markenname
Hettich 1631
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 1016, 1137 (rotors)
Allgemeine Beschreibung
- compatible with rotor 1016 (Z601381)
- rotor 1016 (Z601381) is only compatible with the MIKRO 220R Centrifuge
Rechtliche Hinweise
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)