Merck
Z600687
Hellma® Makro-Küvetten für Absorptionsmessungen, Standardzellen
Suprasil® quartz, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 50 mm, chamber volume 17,500 μL
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.32
Materialien
Suprasil® quartz
Beschreibung
2 polished windows
Hersteller/Markenname
Hellma 110-QS
Parameter
200-2,500 nm spectral range
H × B × T
46 mm × 12.5 mm × 52.5 mm
Kammervolumen
17,500 μL
Weglänge
50 mm
Allgemeine Beschreibung
mit PTFE-Stopfen
Verpackung
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Rechtliche Hinweise
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.