Merck
Z380377
Nalgene® Griffin beakers
capacity 2,000 mL, translucent polypropylene
Synonym(e):
PP beaker, nalgene PP beaker
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
Materialien
translucent polypropylene
Leistungsmerkmale
graduations
Verpackung
pkg of 1
Hersteller/Markenname
Nalgene 1201-2000
Verfügbarkeit
not available in EU
Kapazität
2,000 mL
Allgemeine Beschreibung
Niedrige Form.Graduierung , Katalognummer, Größe, Kunststoff-Code, max.Temperatur und Symbol"keine offene Flamme" sind im Siebdruck aufgetragen , entspr. ISO/DIN 7056 International Standard. Chemisch resistent. Autoklavierbar. Nicht für den Gebrauch auf Heizplatten geeignet.
Sonstige Hinweise
Browse all plastic beakers
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)