Z377503
Nalgene® vacuum filtration system
pore size 0.45 μm
Synonym(e):
bottletop filtration system, sterile filtration
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polyethersulfone membrane
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
cap plug seal
graduations
Verpackung
pack of 12
Hersteller/Markenname
Nalgene® 124-0045
Flaschenkapazität
115 mL
Filterkapazität
115 mL
Trichterkapazität
115 mL
Membrandurchm.
50 mm
Porengröße
0.45 μm