Merck
Z369020
Sigma-Aldrich
Finntip® Micro-tips 10 μL capacity
sterile, pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.01
Materialien
pink
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
barrier: no
Verpackung
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
Hersteller/Markenname
Finn 9400303
Länge
3.2 cm
Maximales Volumen
10 μL
Volumenbereich
0.1-10 μL
Rechtliche Hinweise
Finntip is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)