Merck
Z359963
Sigma-Aldrich
Pellet-Pistille
CTFE/stainless steel (Reusable, Autoclavable)
Synonym(e):
749515-0000, Laboratory Pestles, Pellet Grinder, Pestle for Pellets
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
eCl@ss:
32080115
NACRES:
NB.22
Materialien
CTFE/stainless steel (Reusable, Autoclavable)
Beschreibung
Fits 1.5 mL microcentrifuge tube
Hersteller/Markenname
Kimble®
Allgemeine Beschreibung
Handbetriebene oder motorisierte Homogenisatoren für die Resuspendierung von Pellets oder disruptivem Weichgewebe in Mikrozentrifugenröhrchen. Die Stößelenden sind speziell für 0,5-ml- oder 1,5-ml-Mikroröhrchen konzipiert. Schaftlänge und -durchmesser ermöglichen sanfte manuelle Rotationsbewegungen in beide Richtungen sowie einen dynamischeren motorisierten Betrieb.
Z359955 passt nur mit dem separat erhältlichen Ersatzadapter Z359998 an den kabellosen Motor Z359971.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Manufactured from CTFE/stainless steel
  • Autoclavable
  • Reusable
  • 0.5 and 1.5 mL PELLET PESTLE® pestles fit micro centrifuge tubes
Rechtliche Hinweise
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Pellet Pestle is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Melisa D Marquioni-Ramella et al.
Experimental eye research, 190, 107854-107854 (2019-11-02)
Death of retinal photoreceptors is the basis of prevalent blinding diseases. Since steroids might have a therapeutic role in retinal degenerations, we compared the protective effects of dexamethasone and progesterone on photoreceptor death induced by mifepristone and light exposure. Therefore
Serena E O'Neil et al.
Respiratory research, 12, 124-124 (2011-09-24)
Proteomic studies of respiratory disorders have the potential to identify protein biomarkers for diagnosis and disease monitoring. Utilisation of sensitive quantitative proteomic methods creates opportunities to determine individual patient proteomes. The aim of the current study was to determine if