Z359025
Nalgene® cryogenic vials, System 100
capacity 1 mL
Synonym(e):
cryostorage vial, cryovial cryotube
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless tube
conical bottom
polypropylene
polypropylene caps
polypropylene tube
silicone gasket
Sterilität
sterile (certified)
sterile; irradiated
Leistungsmerkmale
External thread
Verpackung
pack of 500 ea (20 x 25 ea)
Hersteller/Markenname
Nalgene® 5000-1012
Parameter
-150 °C min. temp.
Methode(n)
cryopreservation: suitable
Kapazität
1 mL
Röhrchendurchm.
11.68 mm
Allgemeine Beschreibung
The silicone seal is manufactured without the talc lubricant, so does not require extra cleaning prior to use.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)