Z354317
Vollpipette, Polyethylen
narrow short stem, Large bulb, draw 3.0 mL, non-sterile
Synonym(e):
liquid transfer tool, plastic pipette
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polyethylene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
Verpackung
pack of 500
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Thermo Scientific 242
Länge
83 mm
Kapazität
4.3 mL
Ziehung
3.0 mL
Schaftdurchm.
2.5 mm
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)