Z334235
BRAND® Reagenzglasgestelle, PP
Holds 40 x 20 mm tubes, red
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258
positions 4 × 10
Holds 40 x 20 mm tubes
Hersteller/Markenname
BRAND 4340022
L × B × H
265 mm × 126 mm × 75 mm
Farbe
red
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)