Z334170
BRAND® Reagenzglasgestelle, PP
Holds 55 x 16 mm tubes, blue
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258
positions 5 × 11
Holds 55 x 16 mm tubes
Hersteller/Markenname
BRAND 4340061
L × B × H
265 mm × 126 mm × 75 mm
Farbe
blue
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)