Z332755
BRAND® PD-Tip
maximum volume 25 mL, beta sterile/endotoxin-free
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.01
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless
Agentur
according to DIN 12 650
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
barrier: no
includes adapter
Verpackung
pack of 25 ea (individually wrapped)
Hersteller/Markenname
BRAND 702394
Maximales Volumen
25 mL
Volumen
25 mL
Allgemeine Beschreibung
Passend für Brand® HandyStep®, Eppendorf® Multipette® 4780/Repeater, EDOS® 5221 und andere kompatible Systeme.
Sonstige Hinweise
BR702394 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
EDOS is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Gilson is a registered trademark of Gilson, Inc.
HandyStep is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Multipette is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)