Z332682
BRAND® PD-Tip
maximum volume 25 mL, non-sterile
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless
polypropylene
Agentur
according to DIN 12 650
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
barrier: no
includes adapter
Verpackung
pack of 50 ea (bulk packed)
Hersteller/Markenname
BRAND 702380
Maximales Volumen
25 mL
Volumen
25 mL
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Dispense with ease – even critical media
- Save time with automatic size detection
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Protokolle
The video describes about Using Adapters with Large Volume BRAND® PD-Tip Syringe Tips
This video shows how-to insert and remove tips from the HandyStep® electronic repeating pipette.