Merck
Z331244
Lenz® Tropftrichter mit Druckausgleichsrohr
capacity 100 mL, joint: ST/NS 14/23, PTFE key
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Materialien
PTFE key
cylindrical
Verbindung
joint: ST/NS14/23
Leistungsmerkmale
graduated
Hersteller/Markenname
Lenz 4.3737.11
Kapazität
100 mL
Absperrhahn-Stopfenbohrungsgröße
2.5 mm
Allgemeine Beschreibung
Tropftrichter mit Druckausgleich. Mit PTFE-Hahn.
Rechtliche Hinweise
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)