Z329959
BRAND® narrow-mouth bottle, LDPE
capacity 50 mL
Synonym(e):
ldpe bottle, polyethylene bottles, polyethylene containers
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
low-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
translucent
Verbindung
Joints threaded neck (GL18)
Beschreibung
dropper nozzle caps available
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
pkg of 100
Hersteller/Markenname
BRAND 129428
Kapazität
50 mL
Durchm. × H
39 mm × 85 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)