Merck
Z329215
BRAND® Magnetrührstäbchen, PTFE, ellipsenförmig
L 15 mm, diam. 6 mm
Synonym(e):
PTFE, Stirring rods
About This Item
UNSPSC-Code:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
Materialien
PTFE-coated
oval
Hersteller/Markenname
BRAND 137301
Länge
15 mm
Durchmesser
6 mm
Allgemeine Beschreibung
Ideal geeignet für Gefäße mit rundem Boden.
Sonstige Hinweise
BR137301 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)