Merck
Z327816
BRAND® Messpipette, PP, hohe Klarheit
capacity 0 (10 mL) , 0.10 mL accuracy
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
Materialien
polypropylene
Beschreibung
blue ring mark
Leistungsmerkmale
graduations
subdivision 0.1 mL
Verpackung
pack of 12
Hersteller/Markenname
BRAND 27613
Kapazität
0 (10 mL) , 0.10 mL accuracy
Absaugrohr AD
≤8 mm
Allgemeine Beschreibung
Messpipetten aus klarem PP, bruchsicher. Auf Auslauf kalibriert (TD, EX). Erwärmung auf Temperaturen über 60°C kann die Genauigkeit bleibend beeinträchtigen! Empfohlene Reinigung mit einem milden alkalischen Reiniger bei Temperaturen bis zu 60°C.
Sonstige Hinweise
BR27613 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.