Merck
Z327743
BRAND® Messkolben, PP, hohe Klarheit
capacity 25 mL , 0.05 mL accuracy
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
Calibrated to deliver (TD, Ex)
Calibrated to deliver
Verpackung
pack of 6 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 30015
Höhe
±450 mm
Kapazität
25 mL , 0.05 mL accuracy
Farbe
blue
Allgemeine Beschreibung
Sehr gute Lichtdurchlässigkeit. Vollpipetten aus klarem PP, bruchsicher. Auf Auslauf kalibriert (TD, EX). Erwärmung auf Temperaturen über 60°C kann die Genauigkeit bleibend beeinträchtigen! Empfohlene Reinigung mit einem milden alkalischen Reiniger bei Temperaturen bis zu 60°C.
Sonstige Hinweise
BR30015 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.